2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Fluoronicotinoyl chloride
PC7055-1G PC7055-500MG PC7055-250MG
APOSPC7055-1GEA 86.2 EUR
APOSPC7055-1G APOSPC7055-500MG APOSPC7055-250MG
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO
Smeltpunt: 275…278 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781233
CAS nummer: 65352-94-5
UN: 3261
ADR: 8,III