3-Fluoropicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
PC7057-25G PC7057-5G PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA 81.8 EUR
APOSPC7057-25G APOSPC7057-5G APOSPC7057-1G
3-Fluoropicolinic acid
3-Fluoropicolinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Smeltpunt: 167…169 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114108
CAS nummer: 152126-31-3