Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
PC7058-1G PC7058-5G
APOSPC7058-1GEA 95.1 EUR
APOSPC7058-1G APOSPC7058-5G
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₃BF₇K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781236
CAS nummer: 1150655-12-1