2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7059-1G PC7059-25G PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA 22 EUR
APOSPC7059-1G APOSPC7059-25G APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Smeltpunt: 115…119 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781239
CAS nummer: 313545-34-5