3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7063-1G PC7063-5G
APOSPC7063-1GEA 67.2 EUR
APOSPC7063-1G APOSPC7063-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C7H4F3NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07375387
CAS nummer: 131747-62-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III