Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate potassium salt
PC7064-1G PC7064-5G
APOSPC7064-1GEA 155 EUR
APOSPC7064-1G APOSPC7064-5G
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₃BF₉K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368252
CAS nummer: 1150655-10-9