N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 22 EUR
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formule: C₈H₈F₃N
Kookpunt: 105…106 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,2394 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369717
CAS nummer: 22864-65-9