2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7082-1G PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA 22 EUR
APOSPC7082-1G APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Smeltpunt: 35…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115630
CAS nummer: 28987-44-2