3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7083-1G PC7083-25G PC7083-5G
APOSPC7083-1GEA 76.4 EUR
APOSPC7083-1G APOSPC7083-25G APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09027207
CAS nummer: 874288-34-3