4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC7084-1G PC7084-250MG
APOSPC7084-1GEA 57.2 EUR
APOSPC7084-1G APOSPC7084-250MG
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO
MW: 186.6106 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236601
CAS nummer: 177211-26-6