7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 76.4 EUR
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04037875
CAS nummer: 408355-23-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable