1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7089-5G PC7089-25G
APOSPC7089-5GEA 52.6 EUR
APOSPC7089-5G APOSPC7089-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181186
CAS nummer: 286932-57-8