1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7090-25G PC7090-5G
APOSPC7090-25GEA 325 EUR
APOSPC7090-25G APOSPC7090-5G
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formule: C₃Cl₃F₃
Kookpunt: 88 °C
Dichtheid: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013672
CAS nummer: 431-52-7