4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 67.2 EUR
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BFO₄
Smeltpunt: 289…295 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027284
CAS nummer: 867256-77-7