4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 73 EUR
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Smeltpunt: 191…194 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09027239
CAS nummer: 886536-37-4