4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7095-1G PC7095-25G PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA 103 EUR
APOSPC7095-1G APOSPC7095-25G APOSPC7095-5G
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
4-Bromo-3-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
MW: 221.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027283
CAS nummer: 917562-25-5