Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
PC7096-1G PC7096-5G PC7096-25G
APOSPC7096-1GEA 22 EUR
APOSPC7096-1G APOSPC7096-5G APOSPC7096-25G
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃F₉O₉S₃Sc
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192433
CAS nummer: 144026-79-9