1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7099-1G PC7099-5G PC7099-25G
APOSPC7099-1GEA 71.6 EUR
APOSPC7099-1G APOSPC7099-5G APOSPC7099-25G
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N₃
Kookpunt: 102 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114706
CAS nummer: 127561-18-6
UN: 1760
ADR: 8,III