3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 183 EUR
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230.02 g/mol
Kookpunt: 82…85 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173852
CAS nummer: 175277-52-8
UN: 3265
ADR: 8 III