(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7103-1G PC7103-250MG
APOSPC7103-1GEA 87.6 EUR
APOSPC7103-1G APOSPC7103-250MG
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117456
CAS nummer: 24974-72-9
UN: 3261
ADR: 8,II