α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2,4,5-Trifluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
PC7113-100G
PC7113-25G
PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA
438
EUR
APOSPC7113-100G
APOSPC7113-25G
APOSPC7113-500G
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
Formule:
C₇H₄ClF₃ Dichtheid: 1,689 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236319 CAS nummer: 243139-71-1 UN: 3265 ADR: 8,II |