Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7114-100G PC7114-25G PC7114-5G
APOSPC7114-100GEA 61.4 EUR
APOSPC7114-100G APOSPC7114-25G APOSPC7114-5G
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid. Powerful silylating reagent .
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Kookpunt: 207 °C
Dichtheid: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000407
CAS nummer: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 3265
ADR: 8,II