5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7116-1G PC7116-5G PC7116-25G
APOSPC7116-1GEA 22 EUR
APOSPC7116-1G APOSPC7116-5G APOSPC7116-25G
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂FN₂
Smeltpunt: 205…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094414
CAS nummer: 529512-80-9