Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7118-25G PC7118-5G
APOSPC7118-25GEA 118 EUR
APOSPC7118-25G APOSPC7118-5G
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Kookpunt: 235 °C
Dichtheid: 1,101 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039343
CAS nummer: 584-74-7