4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-methylthiophenylboronic acid, (2-Fluoro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzeneboronic acid
PC7124-1G PC7124-250MG PC7124-500MG
APOSPC7124-1GEA 0 EUR
APOSPC7124-1G APOSPC7124-250MG APOSPC7124-500MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Formule: C₇H₈BFO₂S
MW: 186.0116 g/mol
Smeltpunt: 122…123 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09027247
CAS nummer: 957060-84-3