4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7128-1G PC7128-5G
APOSPC7128-1GEA 199 EUR
APOSPC7128-1G APOSPC7128-5G
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₁₀FNO₃
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115634
CAS nummer: 221040-07-9