2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7129-100MG PC7129-1G PC7129-5G
APOSPC7129-100MGEA 22 EUR
APOSPC7129-100MG APOSPC7129-1G APOSPC7129-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₀BFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258651
CAS nummer: 269410-15-3