3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7134-1G PC7134-250MG
APOSPC7134-1GEA 243 EUR
APOSPC7134-1G APOSPC7134-250MG
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₇BF₄O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258747
CAS nummer: 947533-09-7