3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,4-Dimethoxy-3-fluoroaniline
PC7135-1G PC7135-5G
APOSPC7135-1GEA 382 EUR
APOSPC7135-1G APOSPC7135-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
Formule: C₈H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258660
CAS nummer: 195136-66-4