2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7143-100G PC7143-25G PC7143-5G
APOSPC7143-100GEA 191 EUR
APOSPC7143-100G APOSPC7143-25G APOSPC7143-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
Kookpunt: 149…162 °C
Dichtheid: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788197
CAS nummer: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III