3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC7144-1G PC7144-5G PC7144-25G
APOSPC7144-1GEA 22 EUR
APOSPC7144-1G APOSPC7144-5G APOSPC7144-25G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095092
CAS nummer: 375368-83-5