2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 87.9 EUR
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide
Formule: C₁₃H₈BrF₂NO
Smeltpunt: 110…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00751577
CAS nummer: 314025-94-0