4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7147-1G PC7147-500MG
APOSPC7147-1GEA 148 EUR
APOSPC7147-1G APOSPC7147-500MG
4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₇ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272467
CAS nummer: 140908-89-0