Trifluoroacetamide 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7150-100G PC7150-500G PC7150-1KG
APOSPC7150-100GEA 22 EUR
APOSPC7150-100G APOSPC7150-500G APOSPC7150-1KG
Trifluoroacetamide 98+%
Trifluoroacetamide
Formule: C₂H₂F₃NO
Kookpunt: 162…164 °C
Smeltpunt: 65…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008008
CAS nummer: 354-38-1
EINECS: 206-559-9