4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7153-1G PC7153-25G PC7153-5G
APOSPC7153-1GEA 58.4 EUR
APOSPC7153-1G APOSPC7153-25G APOSPC7153-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Kookpunt: 124…126 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06342770
CAS nummer: 6668-56-0
UN: 1760
ADR: 8,III