Trifluorazijnzuur 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7160-1KG PC7160-2.5KG PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA 70.1 EUR
APOSPC7160-1KG APOSPC7160-2.5KG APOSPC7160-250G
Trifluorazijnzuur 99,5%
Trifluorazijnzuur
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Formule: C₂HF₃O₂
Kookpunt: 72…74 °C
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I