Trifluorazijnzuur 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TFA
PC7160A-1L PC7160A-500ML
APOSPC7160A-1LEA 93.5 EUR
APOSPC7160A-1L APOSPC7160A-500ML
Trifluorazijnzuur 99,5%
Trifluorazijnzuur
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Kookpunt: 72.4 °C
Smeltpunt: –15.4 °C
Dichtheid: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754