Trifluorazijnzuur 99,9%, Biochemical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TFA
PC7161-1KG PC7161-250G PC7161-5KG
APOSPC7161-1KGEA 78.9 EUR
APOSPC7161-1KG APOSPC7161-250G APOSPC7161-5KG
Trifluorazijnzuur 99,9%, Biochemical Grade
Trifluorazijnzuur
Suitable for protein sequence analysis.
Formule: C₂HF₃O₂
Kookpunt: 72,4 °C
Dichtheid: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I