Trifluorazijnzuur 99,9%, Biochemical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TFA
PC7161A-1L PC7161A-500ML
APOSPC7161A-1LEA 155 EUR
APOSPC7161A-1L APOSPC7161A-500ML
Trifluorazijnzuur 99,9%, Biochemical Grade
Trifluorazijnzuur
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formule: C₂HF₃O₂
Kookpunt: 72,4 °C
Dichtheid: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I