4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7167-1G PC7167-5G PC7167-25G
APOSPC7167-1GEA 103 EUR
APOSPC7167-1G APOSPC7167-5G APOSPC7167-25G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258700
CAS nummer: 126162-95-6