5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7168-5G PC7168-25G
APOSPC7168-5GEA 55.5 EUR
APOSPC7168-5G APOSPC7168-25G
5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Smeltpunt: 105…107 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864357
CAS nummer: 210992-28-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III