2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7169-1G PC7169-10G PC7169-5G
APOSPC7169-1GEA 29.2 EUR
APOSPC7169-1G APOSPC7169-10G APOSPC7169-5G
2-Fluoro-6-formylpyridine 95+%
2-Fluoro-6-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095149
CAS nummer: 208110-81-0