Trifluoroacetic anhydride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 58.4 EUR
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
Trifluoroacetic anhydride 99%
Trifluoroacetic anhydride
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Formule: C₄F₆O₃
MW: 210.03 g/mol
Kookpunt: 39…40 °C
Smeltpunt: -65
Dichtheid: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000416
CAS nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I