3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
PC7178-25G PC7178-5G PC7178-1G
APOSPC7178-25GEA 1210 EUR
APOSPC7178-25G APOSPC7178-5G APOSPC7178-1G
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₈BNO₂
Kookpunt: 85 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09953480
CAS nummer: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III