1,1,1-Trifluoroacetone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7180-100G PC7180-25G PC7180-500G PC7180-250G PC7180-1KG
APOSPC7180-100GEA 374 EUR
APOSPC7180-100G APOSPC7180-25G APOSPC7180-500G APOSPC7180-250G APOSPC7180-1KG
1,1,1-Trifluoroacetone 98%
1,1,1-Trifluoroacetone
Formule: C₃H₃F₃O
Kookpunt: 21…24 °C
Smeltpunt: < –78 °C
Dichtheid: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –30 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000423
CAS nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3,I