2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 308 EUR
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BF₂NO₄
Smeltpunt: 225…227 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095253
CAS nummer: 325786-11-6