1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7185-1G PC7185-5G
APOSPC7185-1GEA 242 EUR
APOSPC7185-1G APOSPC7185-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formule: C₄H₄F₃NO
Kookpunt: 68…69 °C/40mmHg
Dichtheid: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040885
CAS nummer: 335-08-0
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II