3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7192-10G PC7192-5G
APOSPC7192-10GEA 366 EUR
APOSPC7192-10G APOSPC7192-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025373
CAS nummer: 916420-54-7