4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7198-1G PC7198-500MG
APOSPC7198-1GEA 337 EUR
APOSPC7198-1G APOSPC7198-500MG
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₉F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669720
CAS nummer: 147147-73-7