α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
PC7200-100G PC7200-25G PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA 123 EUR
APOSPC7200-100G APOSPC7200-25G APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₃O
Kookpunt: 165…166 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000420
CAS nummer: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III